Merck
Z107182
Sigma-Aldrich
Basisplatten
Unthreaded
Größe auswählen
1 EA
23,50 €
10 EA
186,00 €
23,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
23,50 €
10 EA
186,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
23,50 €
Check Cart for Availability
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für Gitter-Stativstäbe; gewindeloser Typ ergibt einen senkrechten Träger; Schwenktyp kann einen Fiberglasstab durch Drehen zweier im rechten Winkel zueinander stehender Imbusschrauben in jedem Winkel bis 22.5° aus der Senkrechten heraus befestigen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)