Merck
Z104620
PP-Wassersaugpumpe
696 mmHg Max. vacuum
Größe auswählen
1 EA
28,20 €
28,20 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
28,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105100
NACRES:
NB.79
28,20 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
696 mmHg Max. vacuum
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Allgemeine Beschreibung
Für Wasserdruck über 0.76 bar; incl. Rückschlagventil im seitl. Anschluß und 12mm PE-Schlauchanschluß. 3/8"-NPTM-Hahnanschluß.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)