Merck
WHA97489930
Whatman® filter paper, Grade 2W
circles, diam. 90 mm (3.5 in.), pkg of 500 ea
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman paper, Z762490, paper filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cellulose
circles
white cellulose
Leistungsmerkmale
Grade 2W
Verpackung
pkg of 500 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 9748-9930
Durchmesser
90 mm (3.5 in.)
Porengröße
50 μm
Grundgewicht
97
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Each lot is guaranteed to meet the ASTM E 2187-09 specifications
  • Simplifies testing process by removing lot suitability testing
  • Just condition and use
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)