WHA68692504
Whatman® GD/X-Spritzenfilter
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pkg of 150 ea
Synonym(e):
Whatman filter, Z745243, syringe filter, syringe filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
glass fiber prefilter
Verpackung
pkg of 150 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6869-2504
Whatman Article No. 28420488 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Volumen
≤25 mL
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
- Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
- Cellulose acetate for biological solutions
- Borosilicate glass microfiber
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)