Merck
WHA68095002
Whatman® alumina Anodisc filter discs 0.2 μm pore size
transparent, hydrophilic, PP support ring, 50 ea, 47 mm diam
Synonym(e):
Z694916, filter membranes, membrane filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Whatman® Anodisc anorganische Filtermembran, supported, diam. 47 mm, pore size 0.02 μm, autoclavable: no
Materialien
alumina based membrane cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
hydrophilic
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6809-5002
Whatman Article No. 28420411 (US reference)
Durchmesser
47 mm
Porengröße
0.02 μm
Allgemeine Beschreibung
Anopore ist in 3 sehr kleinen Porengrößen erhältlich: 0,02 μm, 0,1 μm und 0,2 μm mit 3 Durchmessern: 13 mm, 25 mm und 47 mm sowie mit oder ohne Stützringe.
Die Anopore anorganische Membran (Anodisc) ist für eine Vielzahl von Laborfiltrationsanwendungen geeignet. Dieses neuartige Material weist eine präzise, nicht verformbare Wabenstruktur der Poren auf, ohne seitliche Überkreuzungen zwischen einzelnen Poren, die präzise am angegebenen Grenzwert filtriert und keine größeren Teilchen durch die Membran lässt. Die anorganische Anopore-Membran besteht aus einer hochreinen Aluminiumoxid-Matrix, die elektrochemisch hergestellt wird. Die Membran zeichnet sich außerdem durch niedrige Proteinbindung und minimale Autofluoreszenz aus, ist nicht toxisch und unterstützt das Zellwachstum.
Die präzise Porenstruktur und enge Porengrößenverteilung der Anopore-Membran gewährleistet ein hohes Maß an Teilchenentfernungseffizienz. Mikroorganismen und Teilchenmaterial werden an der Oberfläche der Membran für die anschließende Analyse durch Licht- oder Elektronenmikroskopie abgefangen. Da die Membran im benetzten Zustand nahezu transparent ist, müssen die zurückgehaltenen Teilchen vor der mikroskopischen Untersuchung nicht auf eine andere Oberfläche übertragen werden.
Die Membran ist hydrophil und mit den meisten Lösungsmitteln und wässrigen Materialien kompatibel. Im Herstellungsprozess werden keine Monomere, Weichmacher, Haftmittel, Tenside oder Benetzungsmittel eingesetzt, wodurch keine Probenkontaminierung eintritt und eine geringe Proteinbindung sowie ein minimaler Probenverlust sichergestellt werden.
Anwendung
  • HPLC-Filtration und Entgasung der mobilen Phase
  • Ultra-Reinigung von Lösungsmitteln
  • Gravimetrische Analyse
  • Liposomenextrusion
  • Studien mit Rasterelektronenmikroskopie
  • Bakterienanalyse durch Epifluoreszenz-Lichtmikroskopie
  • Mikrometer- und Nanometer-Filtration
  • Bildung von Metallnanostäben
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • High pore density and narrow pore size distribution make it an extremely precise membrane.
  • Wide solvent compatibility reduces the need to stock a variety of membranes in the laboratory.
  • No additives used in the manufacturing process ensures minimal extractables and no sample contamination.
  • Extremely low protein binding minimizes sample loss.
  • Virtually transparent when wet making it highly suitable for microscopy studies.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)