Merck
WHA67003602
Whatman® Polycap TF-Kapselfilter für organische Lösungsmittel
Polycap TF 36, pore size 0.2 μm, Inlet 1/4 - 3/8 in. (6-9 mm) Stepped Hose BarbOutlet 1/4 - 3/8 in. (6-9 mm) Stepped Hose Barb
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman filters, Z743542, hydrophobic filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Inlet 1/4 - 3/8 in. (6-9 mm) Stepped Hose Barb
Outlet 1/4 - 3/8 in. (6-9 mm) Stepped Hose Barb
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6700-3602
Whatman Article No. 28420107 (US reference)
Durchmesser
36 mm
Porengröße
0.2 μm
Allgemeine Beschreibung
Whatman Polycap-TF-Kapselfilter von Cytiva bestehen aus langlebigen, hydrophoben Membranen aus Polytetrafluorethylen(PTFE) in einem Gehäuse aus Polyproplyen für den Einsatz mit organischen Lösungsmitteln und chemisch aggressiven Lösungen.
Whatman Polycap-Filter für aggressive Lösungsmittel
Die Filtration von organischen Lösungsmitteln und aggressiven Lösungen erfordert eine robuste Membran für die Filtration ohne Probenkontaminierung.
Autoklavierbare Polycap-TF-Kapselfilter verfügen über PTFE-Membranen mit hoher Chemikalienbeständigkeit. Zu den gängigen Anwendungen gehören Entlüftung, Inline-Filtration zur Sterilisation* und Entfernung von Partikeln aus Luft-/Gas-/Flüssigkeitsströmen, Filtration zur Gewährleistung sauberer Inertgase in Flaschenfüllleitungen und Isolierung der Abgase aus Fermentern.
Polycap-TF-Filter sind für den Einsatz in den Branchen Elektronik, Pharma und Biopharma geeignet, da sie photoresistent sind und zur Entlüftung und zur Inline-Filtration in Produktionssystemen in biologischen Umgebungen verwendet werden können.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die PTFE-Filtermembran ist beständig gegenüber den meisten Lösungsmitteln
  • Verfügbar in den Porengrößen 0,1; 0,2; 0,45 und 1,0 µm
  • Kapseln mit einer Porengröße von 1,0 µm für eine längere Lebensdauer und Filtration von stark verunreinigten Lösungen
  • Hergestellt entsprechend der QMS-Normen ISO9001:2008
  • Autoklavierbare Kapselfiltrationsvorrichtung, falls Sterilität erforderlich ist
Sonstige Hinweise
Anwendungsgebiet: Nur für interne Forschungszwecke. Die Produkte sind nicht für die Diagnostik oder den Wiederverkauf vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)