Merck
WHA2603T
Whatman® Polycap TF-Kapselfilter für organische Lösungsmittel
Polycap TF 36, pore size 1 μm, 3/8 in. female NPT inlet, 3/8 in. female NPT outlet
Synonym(e):
Z741655
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 2603T
Whatman Article No. 28418902 (US reference)
Durchmesser
36 mm
Porengröße
1 μm
Fitting
3/8 in. female NPT inlet
3/8 in. female NPT outlet
Allgemeine Beschreibung
Whatman Polycap-TF-Kapselfilter von Cytiva bestehen aus langlebigen, hydrophoben Membranen aus Polytetrafluorethylen(PTFE) in einem Gehäuse aus Polyproplyen für den Einsatz mit organischen Lösungsmitteln und chemisch aggressiven Lösungen.
Whatman Polycap-Filter für aggressive Lösungsmittel
Die Filtration von organischen Lösungsmitteln und aggressiven Lösungen erfordert eine robuste Membran für die Filtration ohne Probenkontaminierung.
Autoklavierbare Polycap-TF-Kapselfilter verfügen über PTFE-Membranen mit hoher Chemikalienbeständigkeit. Zu den gängigen Anwendungen gehören Entlüftung, Inline-Filtration zur Sterilisation* und Entfernung von Partikeln aus Luft-/Gas-/Flüssigkeitsströmen, Filtration zur Gewährleistung sauberer Inertgase in Flaschenfüllleitungen und Isolierung der Abgase aus Fermentern.
Polycap-TF-Filter sind für den Einsatz in den Branchen Elektronik, Pharma und Biopharma geeignet, da sie photoresistent sind und zur Entlüftung und zur Inline-Filtration in Produktionssystemen in biologischen Umgebungen verwendet werden können.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • PTFE filter membrane is resistant to most solvents
  • Available in 0.1, 0.2, 0.45, and 1.0 µm pore sizes
  • 1.0 µm pore size capsules used for extended life and filtration of highly contaminated solutions
  • Manufactured according to ISO9001:2008 QMS standards
  • Autoclavable capsule filtration device if sterility is required
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)