WHA1825024
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 100 ea, 24 mm diam
Synonym(e):
Z242470, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Qualität GF/F, Grade GF/F circles, 24 mm, 100/pk
Materialien
borosilicate glass
circles
Beschreibung
GF/F grade: medium, high loading
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1825-024
Whatman Article No. 28418440 (US reference)
Durchmesser
24 mm
Dicke
0.42 mm
Porengröße
0.7 μm
Eignung
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aufgrund seiner strengen Vorgaben zur Partikelgröße und seiner Zusammensetzung aus reinem Borosilikatglas wurde der Whatman Glasmikrofaserfilter der Qualität GF/F von der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA) für die Entwicklung des Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) 1311 ausgewählt. Das Produkt ist nach wie vor eine wichtige Komponente zur Messung der Zusammensetzung von Sickerwasser aus Mülldeponien
- Strenge Spezifikation der Retention von Partikeln mit 0,6 bis 0,8 µm
- Hergestellt aus reinem Borosilikatglas
Bindemittelfreie Whatman Glasmikrofaserfilter der Qualität GF/F sind in vielen verschiedenen Größen rund und als Blatt erhältlich. Dieser Filter aus reiner Borosilikatglasfaser bietet eine sehr feine Partikelretention mit hoher Ladekapazität und Durchflussrate. In der Reihe der bindemittelfreien Whatman Glasmikrofaser-Produkte können Sie die richtige Partikelretention und Dicke für Ihre Analyse finden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- DNA purification and binding
- Filtration for protein purification
- Clarifying difficult biochemical solutions and fluids
- Landfill leachate toxicity testing
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)