WHA111164
Whatman® polyethersulfone filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonym(e):
Z748692
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes, polyethersulfone, diam. 47 mm, pore size 0.8 μm
Materialien
polyethersulfone
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pk of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 111164
Whatman Article No. 28417655 (US reference)
Durchmesser
47 mm
Porengröße
0.8 μm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Low protein binding minimizes nonspecific protein adsorption
- Hydrophilic membrane suitable for aqueous applications, especially in alkaline pH
- Smooth surface for easy enumeration of microorganisms
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)