Merck
WHA10539028
Whatman® filter paper, Grade 470
roll, white glass, W × L 1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m), pkg of 1 ea
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman paper, Z762563, paper filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
roll
white glass
Leistungsmerkmale
Grade 470
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10539028
Whatman Article No. 28417133 (US reference)
Parameter
fast flow rate
B × L
1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m)
Porengröße
20-30 μm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)