WHA10463505
Whatman® ReZist® Spritzenvorsatzfilter
30 mm, pore size 0.2 μm, PTFE membrane, non-sterile, pkg of 500 ea
Synonym(e):
Z698741
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 500 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10463505
Whatman Article No. 28415849 (US reference)
Durchmesser
30 mm
Volumen
≤100 mL
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Allgemeine Beschreibung
Das Whatman-ReZist-Sortiment an Spritzenvorsatzfiltern wurde speziell für die Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel entwickelt. Diese Filter sind ideal für die Klärung von aggressiven organischen Lösungsmitteln. ReZist-30-mm-Filter können auch als Entlüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
Merkmale von ReZist für die HPLC-Probenvorbereitung
- Die hydrophobe PTFE-Membran ist mit Polypropylen laminiert
- 13 mm Durchmesser mit Mini-Tip
- 13 mm Durchmesser mit äußerst geringem Totvolumen < 10 μ
Funktionen von ReZist zur Entlüftung
- Integrierte, dauerhaft hydrophobe PTFE-Membranen
- Polypropylenhalter
Puradisc syringe filters for routine syringe filtration
Puradisc syringe filters cater to a wide variety of sample types and applications, including capillary electrophoresis, biological preparations, protein filtration, and UV spectroscopy sample preparation. Different Puradisc membrane media support diverse chemical solvents and compounds.
Polytetrafluoroethylene (PTFE) syringe filter options
Cytiva′s Puradisc PTFE syringe filter is a hydrophobic membrane that is chemically stable and inert. It exhibits low protein binding, and its main application is filtration of non-aqueous samples. Prior to filtering of aqueous samples, the membrane must be pre-wetted with a water-miscible organic solvent.
Puradisc is available in the following membrane materials: regenerated cellulose (RC), cellulose nitrate, nylon, polytetrafluoroethylene (PTFE), polyethersulfone (PES), polypropylene, polyvinylidene difluoride (PVDF), and cellulose acetate.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Eight different material options
- Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
- Range of pore sizes for retaining a variety of particles
- Optional sterile, medical-grade blister pack
- Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)