Merck
WHA10440102
Whatman® Vacuum filtration apparatus accessories
MV 050/1/05 PTFE gasket for MV050 series, W × L × D 50 mm × 43 mm × 0.5 mm, pack of 1
Synonym(e):
Z698261
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Whatman 10440102
Whatman Article No. 28415534 (US reference)
B × L × T
50 mm × 43 mm × 0.5 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Accessory to MV 050
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)