WHA10418712
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 1 μm, non-sterile, case of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
case of 100 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10418712
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Porengröße
1 μm
Anwendung
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)