WHA10400012
Whatman® nitrocellulose filter discs 12 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter, Z696919, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Nitrocellulose-Membranfilter, pore size 12 μm, diam. 47 mm, pack of 100 ea
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10400012
Whatman Article No. 28414920 (US reference)
Durchmesser
47 mm
Porengröße
12 μm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)