Merck
W6489
Cholesterin-3,4-13C2
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C25H46O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.64
UNSPSC-Code:
12352001
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
147-149 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1,21+1
InChIKey
HVYWMOMLDIMFJA-WKKCFSIESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)