W530098
Naringenin
natural (US), 98%
Synonym(e):
(±)-Naringenin, (±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, 4′,5,7-Trihydroxyflavanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Citrus paradisi Macf.
Qualität
natural (US)
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
247-250 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
faint
SMILES String
OC1=CC=C(C=C1)C(C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C2=O
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2
InChIKey
FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable