Merck
W514403
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-3-methoxypyrazin
≥99%, FG
Größe auswählen
W514403-SAMPLE-K
75,40 €
25 G
308,00 €
100 G
653,00 €
75,40 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W514403-SAMPLE-K
75,40 €
25 G
308,00 €
100 G
653,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.17
FEMA-Nummer:
3280
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.112
NACRES:
NA.21
75,40 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
90 °C/40 mmHg (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
earthy; potato
SMILES String
CCc1nccnc1OC
InChI
1S/C7H10N2O/c1-3-6-7(10-2)9-5-4-8-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
DPCILIMHENXHQX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)