Wichtige Dokumente
W510807
4-Hydroxybenzoesäure
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
213-217 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChIKey
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?