Merck
W431105
Sigma-Aldrich
Methyl cyclohexadiene
mixture of isomers, stabilized, ≥98%
Synonym(e):
Lemon hexadiene
Größe auswählen
W431105-SAMPLE-K
155,00 €
100 G
311,00 €
500 G
731,00 €
155,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
W431105-SAMPLE-K
155,00 €
100 G
311,00 €
500 G
731,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.15
FEMA-Nummer:
4311
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
155,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Enthält
synthetic α-Tocopherol as stabilizer
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
lemon; lime; earthy
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CC=CC=C1C
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,5H,4,6H2,1H3
InChIKey
QMFJIJFIHIDENY-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
40.1 °F
Flammpunkt (°C)
4.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. What is the ratio (ballpark is fine) between the isomers CAS 30640-46-1 and CAS 1888-90-0?
    1 Antwort
    1. The Certificate of Analysis provides the sum of the isomers as determined by GC. The ratio or quantity of each is not reported. No further information is available. See the link below to review the CofA:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/W4/W431105/W431105-BULK-K____SHBN3322__.pdf
      Hilfreich?