Merck
W424801
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N,α-Trimethylbenzylamin
97%
Synonym(e):
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamin
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.23
FEMA-Nummer:
4248
Beilstein:
3030178
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
11.014
Biologische Quelle
synthetic
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
81 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
C[C@@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m1/s1
InChIKey
BVURNMLGDQYNAF-SECBINFHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)