Wichtige Dokumente
W424101
Hexylamin
99%
Synonym(e):
1-Amino-hexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Expl.-Gr.
2.1-9.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−23 °C (lit.)
Dichte
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCN
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
InChIKey
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)