Merck
W403326
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyaceton-Dimer
97%
Synonym(e):
2,5-Dihydroxydioxan-2,5-dimethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
112910
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
13.11
Biologische Quelle
synthetic
Assay
97%
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C (lit.)
SMILES String
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
InChIKey
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Component of tanning products
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)