Merck
603678
Sigma-Aldrich
1,2-Propandiol-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propylenglykol-1,2-13C2
About This Item
Lineare Formel:
CH313CH(OH)13CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-60 °C (lit.)
Dichte
1.063 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
C[13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i2+1,3+1
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-SUEIGJEOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. What is the price of 13C-propylene glycol?
    1 Antwort
    1. This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability, and packaging of custom sizes, please contact stable isotopes at [email protected] or fill out the information on the webpage in the link below
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/custom-products/stable-isotope-custom-and-gmp-products/isotec-request-a-quote
      Hilfreich?