Merck
W396321
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trimethylphenol
≥98%, FG
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C6H2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
FEMA-Nummer:
3963
Beilstein:
2042207
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Flavis-Nummer:
04.085
NACRES:
NA.05
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coffee; nutty; phenolic
SMILES String
Cc1ccc(C)c(O)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-5-7(2)9(10)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
InChIKey
QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)