Merck
W393011
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl isovalerate
≥95%, FG
Synonym(e):
2-Hexenyl 3-methylbutanoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.28
FEMA-Nummer:
3930
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.399
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
apple; banana; grape; green; waxy; pear
Qualität:
FG
Halal
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Qualität
FG
Halal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; banana; grape; green; waxy; pear
SMILES String
CCC\C=C\COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6+
InChIKey
SAVRWHQEMHIAEB-VOTSOKGWSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)