Merck
W381710
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-2-thiazolin
≥96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.18
FEMA-Nummer:
3817
Beilstein:
1209707
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
15.01
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.5305 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-30 °C (lit.)
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
SMILES String
CC(=O)C1=NCCS1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H2,1H3
InChIKey
FZOZFDAMVVEZSJ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)