Wichtige Dokumente
W371203
Methyl trans-2-octenoate
≥96%, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
89-91 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity
SMILES String
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
InChIKey
CJBQSBZJDJHMLF-BQYQJAHWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?