Merck
W367605
Sigma-Aldrich
1-Ethylhexyl tiglate
≥95%, FG
Synonym(e):
3-Octyl tiglate
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=C(CH3)CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.33
FEMA-Nummer:
3676
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.539
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
spicy
Qualität:
FG
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
Dichte
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
spicy
SMILES String
CCCCCC(CC)OC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-8-9-10-12(7-3)15-13(14)11(4)6-2/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/b11-6+
InChIKey
LMBAQNNBRWRROG-IZZDOVSWSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)