Merck
W367000
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
natural (US), 10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
Größe auswählen
W367000-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
182,00 €
1 KG
2.360,00 €
50,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W367000-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
182,00 €
1 KG
2.360,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.29
FEMA-Nummer:
3670
Beilstein:
1776172
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
50,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
natural (US)
Konzentration
10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
Dichte
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
vegetable
SMILES String
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
InChIKey
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.89 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)