Merck
W364607
Sigma-Aldrich
3-Methylcrotonaldehyd
97%
Synonym(e):
3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyd, 3-Methyl-2-butenal, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyd
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
FEMA-Nummer:
3646
Beilstein:
1734740
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.124
Organoleptisch:
cherry
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Dampfdruck
7 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.462
bp
133-135 °C (lit.)
Dichte
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cherry
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
InChIKey
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Methyl-2-butenal is a volatile α,β-unsaturated aldehyde that occurs naturally in Psidium salutare fruit[1], Asarum canadense essential oil[2] and baked potatoes.[3]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isolation and identification of volatile compounds from baked potatoes.
Coleman EC, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(1), 42-48 (1981)
Composition of the essential oil from Asarum canadense.
Motto MG & Secord NJ.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(5), 789-791 (1985)
Volatile compounds of Psidium salutare (HBK) Berg. fruit.
Pino JA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(18), 5146-5148 (2002)