Merck
W364118
Sigma-Aldrich
trans-2-Decensäure-ethylester
≥95%, stabilized, FG
Synonym(e):
trans-2-Decenoic acid ethyl ester
Größe auswählen
W364118-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
154,00 €
1 KG
926,00 €
47,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W364118-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
154,00 €
1 KG
926,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CH=CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.30
FEMA-Nummer:
3641
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10577
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.283
NACRES:
NA.21
47,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥95%
Enthält
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; citrus
SMILES String
CCCCCCC\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b11-10+
InChIKey
GNJARWZWODMTDR-ZHACJKMWSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)