Merck
W363413
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one solution
10 wt. % in propylene glycol
Synonym(e):
Caramel furanone, Sotolon, Sugar lactone
Größe auswählen
W363413-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
867,00 €
47,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W363413-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
867,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.13
FEMA-Nummer:
3634
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
10.030
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
caramel; maple; sweet
Qualität:
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
47,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Konzentration
10 wt. % in propylene glycol
Brechungsindex
n20/D 1.438
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
caramel; maple; sweet
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
InChIKey
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natural occurrence: Fenugreek seed, roasted Virginia tobacco, sake, rice wine.
Biochem./physiol. Wirkung
Odor at 1.0%
Taste at 5-25 ppm
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)
Artikel
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.