Merck
W363200
Sigma-Aldrich
Phenethyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
Synonym(e):
rose butanoate, Benzyl carbinyl ethyl methyl acetate
Größe auswählen
W363200-SAMPLE-K
47,40 €
250 G
78,30 €
1 KG
149,00 €
5 KG
500,00 €
47,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W363200-SAMPLE-K
47,40 €
250 G
78,30 €
1 KG
149,00 €
5 KG
500,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
FEMA-Nummer:
3632
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10883
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.538
NACRES:
NA.21
47,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; floral; waxy; fruity; sweet
SMILES String
CCC(C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11H,3,9-10H2,1-2H3
InChIKey
KVKKTLBBYFABAZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)