Merck
W333200
Sigma-Aldrich
Butan-3-one-2-yl butanoate
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
acetoin butyrate
Größe auswählen
W333200-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
235,00 €
1 KG
487,00 €
5 KG
2.150,00 €
47,40 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W333200-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
235,00 €
1 KG
487,00 €
5 KG
2.150,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
FEMA-Nummer:
3332
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10525
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.264
NACRES:
NA.21
47,40 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.4185 (lit.)
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; musty; buttery
SMILES String
CCCC(=O)OC(C)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-5-8(10)11-7(3)6(2)9/h7H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
LJDWJXUIGKSETE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.6 °F
Flammpunkt (°C)
80.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)