W328804
2-Heptanol
≥97%
Synonym(e):
Pentyl-methylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.420 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
Dichte
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
oily; earthy
SMILES String
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F
Flammpunkt (°C)
59 °C