Merck
W322202
Sigma-Aldrich
Phenethyl octanoate
≥99%
Synonym(e):
Phenethyl caprylate
Größe auswählen
W322202-SAMPLE
50,30 €
100 G
102,00 €
1 KG
296,00 €
50,30 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W322202-SAMPLE
50,30 €
100 G
102,00 €
1 KG
296,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.36
FEMA-Nummer:
3222
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10884
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.262
NACRES:
NA.21
50,30 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
295-296 °C (lit.)
Dichte
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
waxy; fruity; wine-like
SMILES String
CCCCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-9-12-16(17)18-14-13-15-10-7-6-8-11-15/h6-8,10-11H,2-5,9,12-14H2,1H3
InChIKey
ASETYIALRXDVDF-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)