Wichtige Dokumente
W317209
Hexyl isobutyrate
≥98%, FG
Synonym(e):
Hexyl-2-methylpropionate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; green; fruity; pear; sweet
SMILES String
CCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
CYHBDKTZDLSRMY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?