Merck
W311901
Sigma-Aldrich
Ylang-ylang-Öl
FG
Synonym(e):
Ylang-ylang oil III
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
3119
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Cananga odorata
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Optische Aktivität
[α]20/D −38°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.508
bp
261 °C/760 mmHg
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 3 ppm
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)