Merck
W308218
Sigma-Aldrich
2-Tridecenal
predominantly trans, ≥95%, stabilized, FCC, FG
Größe auswählen
W308218-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
107,00 €
1 KG
677,00 €
47,40 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W308218-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
107,00 €
1 KG
677,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)9CH=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.33
FEMA-Nummer:
3082
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2011
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.078
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
waxy; citrus
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
47,40 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Enthält
synthetic, α-tocopherol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
115-118 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
waxy; citrus
SMILES String
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3/b12-11+
InChIKey
VMUNAKQXJLHODT-VAWYXSNFSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)