Merck
W298018
Sigma-Aldrich
Rhodinol
mixture of L-citronellol and geraniol, FCC
Synonym(e):
L-Citronellol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
FEMA-Nummer:
2980
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
76
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
2.027
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
floral; waxy; rose
Qualität:
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Optische Aktivität
[α]22/D −6°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
bp
68-70 °C/1.8 mmHg (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; waxy; rose
SMILES String
C[C@H](CCO)CCCC(C)=C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
InChIKey
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural occurrence: Geranium and citronella oils.
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 0.5 to 10 ppm
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 74-74 (2000)