Merck
W269440
Sigma-Aldrich
Methyl-iso-buttersäure
natural, 98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
FEMA-Nummer:
2694
Beilstein:
1740720
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
287
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
09.412
NACRES:
NA.21
Qualität
Halal
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
Dichte
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; fruity; floral; sweet
SMILES String
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
InChIKey
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)