This product is currently not Halal certified. To review the various Certificates available, please review the 'More Documents' tab at the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w264601#product-documentation
Wichtige Dokumente
W264601
Linalyl isovalerate
≥95%, FG
Synonym(e):
Linalyl 3-methylbutanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; sage; sweet
SMILES String
CC(C)CC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C15H26O2/c1-7-15(6,10-8-9-12(2)3)17-14(16)11-13(4)5/h7,9,13H,1,8,10-11H2,2-6H3
InChIKey
WCDGWAIZRYMVOW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is this product halal certified or halal suitable?
1 Antwort-
Hilfreich?