Wichtige Dokumente
W244910
Ethyloctanoat
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Ethyl-caprylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Dampfdruck
0.02 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48-−47 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (70% ethanol)
Dichte
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
banana; fruity; floral; pineapple
SMILES String
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?