Merck
W231200
Sigma-Aldrich
Citronellyl butyrate
natural (US), ≥85%, FG
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.36
FEMA-Nummer:
2312
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.049
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Kosher
natural (US)
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥85%
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity; citrus; floral; sweet
SMILES String
CCCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3
InChIKey
XQPZQXTWYZAXAK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Material may darken over time.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)