Merck
W224111
Sigma-Aldrich
Cardamom oil
FCC, FG
Synonym(e):
Elletaria cardamomum
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2241
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Elettaria cardamomum (L.)
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Optische Aktivität
[α]20/D +27°, neat
Ursprung
Guatemala origin
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
188 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
woody; spicy
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 5 ppm
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
134.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56.67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 60-60 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)