Merck
W222011
Sigma-Aldrich
Isobutyraldehyd
greener alternative
natural, 96%, FG
Synonym(e):
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyd
Größe auswählen
W222011-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
163,00 €
1 KG
1.050,00 €
49,30 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W222011-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
163,00 €
1 KG
1.050,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
FEMA-Nummer:
2220
Beilstein:
605330
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
92c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.004
NACRES:
NA.21
49,30 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
66 mmHg ( 4.4 °C)
Assay
96%
Selbstzündungstemp.
384 °F
Expl.-Gr.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Brechungsindex
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−65 °C (lit.)
Löslichkeit
60 g/L at 25 °C
Dichte
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
cocoa; pungent; brown
SMILES String
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der biobasierten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien “Ungefährlichere Synthesen” und “Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen” der Grünen Chemie aufweisen.
Anwendung
  • Efficient total synthesis of pulchellalactam, a CD45 protein tyrosine phosphatase inhibitor.: Erörtert einen Syntheseweg unter Verwendung von Isobutyraldehyd zur Entwicklung von Inhibitoren, die möglicherweise in der Biochemie und der medizinischen Forschung eingesetzt werden können (Li WR et al., 2002).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-11.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hyunwoo Kim et al.
Organic letters, 11(1), 157-160 (2008-12-10)
Addition of isobutyraldehyde to 1,2-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2-diaminoethane (mother diamine) cleanly gives a stable, fused imidazolidine-dihydro-1,3-oxazine ring complex. However, vigorous heating of the fused ring complex gives the diaza-Cope rearrangement product with excellent yield and stereoselectivity. A variety of alkyl aldehydes have been
Bettina M Pause et al.
Psychophysiology, 40(2), 209-225 (2003-06-25)
The aim of the present study was to investigate the similarities and differences in the olfactory and visual processing of emotional stimuli in healthy subjects and in patients with major depressive disorder (MDD). Twenty-five inpatients were investigated after admission to
Shota Atsumi et al.
Nature biotechnology, 27(12), 1177-1180 (2009-11-17)
Global climate change has stimulated efforts to reduce CO(2) emissions. One approach to addressing this problem is to recycle CO(2) directly into fuels or chemicals using photosynthesis. Here we genetically engineered Synechococcus elongatus PCC7942 to produce isobutyraldehyde and isobutanol directly
Rudy Coquet et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 9(45), 6040-6046 (2007-11-16)
The formation and catalytic behavior of active structures in a SiO(2)-supported unsaturated Ru complex catalyst for alkene epoxidation were studied by means of hybrid density functional theory (DFT) calculations. An energy-gaining route for the catalyst activation was found to allow
Christine Counet et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(8), 2385-2391 (2002-04-04)
After vacuum distillation and liquid-liquid extraction, the volatile fractions of dark chocolates were analyzed by gas chromatography-olfactometry and gas chromatography-mass spectrometry. Aroma extract dilution analysis revealed the presence of 33 potent odorants in the neutral/basic fraction. Three of these had