Merck
W221228
Sigma-Aldrich
Isobutylpropionat
natural, ≥98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
FEMA-Nummer:
2212
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
406c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
9.125
Qualität
Kosher
natural
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
66 °C/60 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−71 °C (lit.)
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Heavy floral
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)