Merck
W219304
Sigma-Aldrich
Isobutylestercinnamat
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
2-Methylpropyl-3-phenylpropenoat, 2-Methylpropyl-Zimtamat
Größe auswählen
W219304-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
170,00 €
10 KG
1.100,00 €
47,40 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W219304-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
170,00 €
10 KG
1.100,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.26
FEMA-Nummer:
2193
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
327
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.734
NACRES:
NA.21
47,40 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
balsamic; spicy; fruity; sweet
SMILES String
CC(C)COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)10-15-13(14)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-8+
InChIKey
IQZUZPKOFSOVET-CMDGGOBGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Isobutylcinnamat kann als Lebensmittelaromastoff[1][2] und Duftstoff verwendet werden.[3]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1448-1449 (1997)
The FEMA GRAS assessment of cinnamyl derivatives used as flavor ingredients
Adams TB, et al
Food And Chemical Toxicology, 42(2), 157-185 (2002)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1448-1449 (1997)
Fragrance material review on isobutyl cinnamate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S102-S105 (2007)