Merck
W219010
Sigma-Aldrich
Butyl butyryllactate
natural (US), ≥98%, FG
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(O2CCH2CH2CH3)CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.27
FEMA-Nummer:
2190
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2107c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.491
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.415-1.425 (lit.)
bp
90 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
butter; cheese; creamy
SMILES String
CCCCOC(=O)C(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-6-8-14-11(13)9(3)15-10(12)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
NORZZKKLCYMBBF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)