Merck
W216900
Sigma-Aldrich
Buchu leaf oil, Crenulata
natural, FG
Synonym(e):
Agathosma crenulata
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2169
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Barosma crenulata
Qualität
FG
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Form
liquid
Zusammensetzung
Limonene, 15.7%
Linalool, 0.6%
Pulegone, 15-23%
Brechungsindex
n20/D 1.476
Dichte
0.915 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
berry; green; fruity; tropical; minty; herbaceous
Physikalische Eigenschaften
black current like odor
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup